2-Methoxy-6-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7906-1G PY-7906-5G
COBBPY-7906-1GEA 279 EUR
COBBPY-7906-1G COBBPY-7906-5G
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)pyridin
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
Molecular Weight: 177,1200 g/mol
MDL: MFCD12026108
CAS-Nummer: 34486-18-5