4-Iod-2-pyridincarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4253-5G
CA-4253-1G
COBBCA-4253-5GEA
1700
EUR
COBBCA-4253-5G
COBBCA-4253-1G
4-Iod-2-pyridincarbonitril
4-Iod-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃IN₂ |
MDL:
MFCD08689497 CAS-Nummer: 913836-19-8 |