m-Xylylendiamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Benzenedimethanamine
141020050 141021000 141025000
ACRO141020050EA 26.3 EUR
ACRO141020050 ACRO141021000 ACRO141025000
m-Xylylendiamin 99%
m-Xylylendiamin
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136,1943 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (745 mmHg)
Dichte: 1,03 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008119
CAS-Nummer: 1477-55-0
EINECS: 216-032-5
UN: 2735
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %