m-Xylylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Benzenedimethanamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
X1202-100G X1202-500G X1202-5G
SIALX1202-100GEA 34.5 EUR
SIALX1202-100G SIALX1202-500G SIALX1202-5G
m-Xylylendiamin, Sigma-Aldrich®
m-Xylylendiamin
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136,1943 g/mol
MDL: MFCD00008119
CAS-Nummer: 1477-55-0
EINECS: 216-032-5