2-Brom-6-fluor-3-methylphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1226-1G OT-1226-5G
COBBOT-1226-1GEA 303 EUR
COBBOT-1226-1G COBBOT-1226-5G
2-Brom-6-fluor-3-methylphenol
2-Brom-6-fluor-3-methylphenol
Formel: C₇H₆BrFO
MDL: MFCD16295100
CAS-Nummer: 1226808-63-4