5-Chlor-2-fluor-4-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenyl)boronic acid
BB-8514-5G
BB-8514-1G
COBBBB-8514-5GEA
1490
EUR
COBBBB-8514-5G
COBBBB-8514-1G
5-Chlor-2-fluor-4-methylphenylboronsäure
5-Chlor-2-fluor-4-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BClFO₂ Molecular Weight: 188.3900 g/mol |
MDL:
MFCD07368241 CAS-Nummer: 1072952-42-1 |