Kaliumstannat Trihydrat ≥95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Potassium tin(IV) oxide trihydrate
14015.30
14015.A1
14015.30EA
39.3
EUR
14015.30
14015.A1
Kaliumstannat Trihydrat ≥95% (Metall-Basis)
Kaliumstannat Trihydrat
Purity: 95+%
CAS No.: 12125-03-0
Molecular Formula: K2SnO3.3H2O
Formula Weight: 298.94 (244.89anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00150391
Formel:
K₂O₃Sn·3H₂O Molecular Weight: 298,94 g/mol (244,89 anhy) Schmelzpunkt: 140 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150391 CAS-Nummer: 12125-03-0 EINECS: 235-255-9 |