2-Acetylbenzonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
2-Acetylbenzenecarbonitrile
1T-0269.500
1T-0269.1
BIOT1T-0269.500EA
0
EUR
BIOT1T-0269.500
BIOT1T-0269.1
2-Acetylbenzonitril
2-Acetylbenzonitril
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145.1600 g/mol |
MDL:
MFCD00272571 CAS-Nummer: 91054-33-0 |