(1R,2R)-trans-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (1R,2R)-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
671762-1G 671762-250MG
SIAL671762-1GEA 178 EUR
SIAL671762-1G SIAL671762-250MG
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₄ClNO
Molecular Weight: 151,6345 g/mol
MDL: MFCD09259962
CAS-Nummer: 13374-31-7