4-Phenyl-3-butin-2-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H53450.06 H53450.14
H53450.06EA 82.8 EUR
H53450.06 H53450.14
4-Phenyl-3-butin-2-ol ≥97%
4-Phenyl-3-butin-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 5876-76-6 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5667 MDL No.: MFCD00046651
Formel: C₁₀H₁₀
Molecular Weight: 146.19 g/mol
Dichte: 1.005
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046651
CAS-Nummer: 5876-76-6