1-Methyl-5-nitroimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
94489-1G-F
94489-5G-F
SIAL94489-1G-FEA
217
EUR
SIAL94489-1G-F
SIAL94489-5G-F
1-Methyl-5-nitroimidazol, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-5-nitroimidazole
Formel:
C₄H₅N₃O₂ Molecular Weight: 127,1000 g/mol |
MDL:
MFCD00126968 CAS-Nummer: 3034-42-2 EINECS: 221-225-2 |