5-Cyan-2-methylpyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
L09875.03 L09875.06
L09875.03EA 29.5 EUR
L09875.03 L09875.06
5-Cyan-2-methylpyridin ≥99%
5-Cyan-2-methylpyridin
Purity: 99% CAS No.: 3222-48-8 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 83-87° Boiling Point: 216-217° MDL No.: MFCD00038042
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118.14 g/mol
Siedepunkt: 216…217 °C
Schmelzpunkt: 83…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038042
CAS-Nummer: 3222-48-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable