5-Cyan-2-methylpyridin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
SPB05015.250 SPB05015.1
CHMPSPB05015.250EA 0 EUR
CHMPSPB05015.250 MAYBSPB05015.1
5-Cyan-2-methylpyridin
5-Cyan-2-methylpyridin
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118.14 g/mol
MDL: MFCD00038042
CAS-Nummer: 3222-48-8