3-Brom-2-chloranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-Bromo-2-chloro-3-methoxybenzene
OT-1170-5G OT-1170-1G
COBBOT-1170-5GEA 613 EUR
COBBOT-1170-5G COBBOT-1170-1G
3-Brom-2-chloranisol
3-Brom-2-chloranisol
Formel: C₇H₆BrClO
Molecular Weight: 221,4789 g/mol
MDL: MFCD16036127
CAS-Nummer: 174913-11-2