4-Brom-2-chloranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Bromo-2-chloro-1-methoxybenzene
OT-0527-1G
OT-0527-5G
COBBOT-0527-1GEA
25.5
EUR
COBBOT-0527-1G
COBBOT-0527-5G
4-Brom-2-chloranisol
4-Brom-2-chloranisol
Formel:
C₇H₆BrClO Molecular Weight: 221,4789 g/mol |
MDL:
MFCD00128076 CAS-Nummer: 50638-47-6 EINECS: 256-672-2 |