2,4,6-Tribrom-1-(trifluormethylthio)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1103-1G OT-1103-250M
COBBOT-1103-1GEA 667 EUR
COBBOT-1103-1G COBBOT-1103-250M
2,4,6-Tribrom-1-(trifluormethylthio)benzol
2,4,6-Tribrom-1-(trifluormethylthio)benzol
Formel: C₇H₂Br₃F₃S
MDL: MFCD13195742
CAS-Nummer: 1215205-79-0