1-Brom-3-(2,2,2-trifluorethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0432-1G
OT-0432-5G
COBBOT-0432-1GEA
204
EUR
COBBOT-0432-1G
COBBOT-0432-5G
1-Brom-3-(2,2,2-trifluorethoxy)benzol
1-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Formel:
C₈H₆BrF₃O |
MDL:
MFCD09027280 CAS-Nummer: 888327-41-1 |