1-Brom-4-fluor-2-isopropoxybenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0684-5G
OT-0684-1G
COBBOT-0684-5GEA
434
EUR
COBBOT-0684-5G
COBBOT-0684-1G
1-Brom-4-fluor-2-isopropoxybenzol
1-Brom-4-fluor-2-isopropoxybenzol
Formel:
C₉H₁₀BrFO |
MDL:
MFCD10699697 CAS-Nummer: 610797-49-4 |