4-Chlor-3-ethoxyanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1353-5G AN-1353-1G
COBBAN-1353-5GEA 1110 EUR
COBBAN-1353-5G COBBAN-1353-1G
4-Chlor-3-ethoxyanilin
4-Chlor-3-ethoxyanilin
Formel: C₇H₈ClNO
MDL: MFCD11053831
CAS-Nummer: 852854-42-3