1,3-Dimethylimidazoliumdimethylphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Dimethylimidazolium Dimethyl Phosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
671444-50G 671444-5G
SIAL671444-50GEA 243 EUR
SIAL671444-50G SIAL671444-5G
1,3-Dimethylimidazoliumdimethylphosphat, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate
Formel: C₇H₁₅N₂O₄P
Molecular Weight: 222,18 g/mol
MDL: MFCD08275369
CAS-Nummer: 654058-04-5