4-Phenyl-1-butin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L12946.06 L12946.14
L12946.06EA 96 EUR
L12946.06 L12946.14
4-Phenyl-1-butin ≥98%
4-Phenyl-1-butin
Purity: 98% CAS No.: 16520-62-0 Molecular Formula: C10H10 Formula Weight: 130.19 Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 189-190° MDL No.: MFCD00041667
Formel: C₁₀H₁₀
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 189…190 °C
Dichte: 0,926
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041667
CAS-Nummer: 16520-62-0