4-(Trimethylsilyl)-3-butin-2-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L14815.06 L14815.14
L14815.06EA 58 EUR
L14815.06 L14815.14
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-2-ol ≥97%
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 6999-19-5 Molecular Formula: C7H14OSi Formula Weight: 142.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 57°(135°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 126-129° Beilstein Reference: 1923632 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00190213
Formel: C₇H₁₄OSi
Siedepunkt: 126…129 °C
Dichte: 0,846
Flammpunkt: 57 °C (135 °F)
MDL: MFCD00190213
CAS-Nummer: 6999-19-5
ADR: 3,III