4-(Triethylsilyl)-3-butin-1-ol
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
4-(Triethylsilyl)but-3-yn-1-ol
SILS17618.5
SILS17618.25
SILNSILS17618.5EA
0
EUR
SILNSILS17618.5
SILNSILS17618.25
4-(Triethylsilyl)-3-butin-1-ol
4-(Triethylsilyl)-3-butin-1-ol
Formel:
C₁₀H₂₀OSi Molecular Weight: 184,35 g/mol |
MDL:
MFCD00190219 CAS-Nummer: 160194-29-6 |