2-Chlor-5-isopropoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-6388-1G BB-6388-5G
COBBBB-6388-1GEA 312 EUR
COBBBB-6388-1G COBBBB-6388-5G
2-Chlor-5-isopropoxyphenylboronsäure
2-Chlor-5-isopropoxyphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₂BClO₃
MDL: MFCD16295073
CAS-Nummer: 1256346-12-9