4-Brom-2-fluor-5-methylanilin
Lieferant: CHEMPUR
FL13744.POR
013744-25G
013744-5G
CHMPFL13744.POREA
0
EUR
CHMPFL13744.POR
FLUO013744-25G
FLUO013744-5G
4-Brom-2-fluor-5-methylanilin
4-Brom-2-fluor-5-methylanilin
Formel:
C₇H₇BrFN Molecular Weight: 204,0400 g/mol |
MDL:
MFCD04973744 CAS-Nummer: 418762-26-2 |