3-Ethylbenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
TL00572.1 TL00572.10
CHMPTL00572.1EA 0 EUR
CHMPTL00572.1 CHMPTL00572.10
3-Ethylbenzonitril
3-Ethylbenzonitril
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,1700 g/mol
MDL: MFCD00045601
CAS-Nummer: 34136-57-7