meso-1,2-Dibrom-1,2-diphenylethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
106550-100G 106550-25G
SIAL106550-100GEA 255 EUR
SIAL106550-100G SIAL106550-25G
meso-1,2-Dibrom-1,2-diphenylethan, Sigma-Aldrich®
meso-1,2-Dibrom-1,2-diphenylethan
Formel: C₁₄H₁₂Br₂
Molecular Weight: 340,07 g/mol
MDL: MFCD00000137
CAS-Nummer: 13440-24-9