2-Brom-5-fluor-p-xylol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0611-5G OT-0611-25G OT-0611-1G
COBBOT-0611-5GEA 0 EUR
COBBOT-0611-5G COBBOT-0611-25G COBBOT-0611-1G
2-Brom-5-fluor-p-xylol
2-Brom-5-fluor-p-xylol
Formel: C₈H₈BrF
MDL: MFCD09878421
CAS-Nummer: 51760-04-4