4-Butylbenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(4-Butylphenyl)methanamine
B22316.06
B22316.14
B22316.06EA
91.4
EUR
B22316.06
B22316.14
4-Butylbenzylamin 98%
4-Butylbenzylamin
Purity: 98%
CAS No.: 57802-79-6
Molecular Formula: C11H17N
Formula Weight: 163.26
Boiling Point: 89-91°/1mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD02258855
Formel:
C₁₁H₁₇N Molecular Weight: 163,26 g/mol Siedepunkt: 89…91 °C (1 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258855 CAS-Nummer: 57802-79-6 ADR: 8,III |