2,5-Di-tert-butylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
275735-10G 275735-50G
SIAL275735-10GEA 274 EUR
SIAL275735-10G SIAL275735-50G
2,5-Di-tert-butylanilin, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylanilin
Formel: C₁₂H₁₉N
MDL: MFCD00010338
CAS-Nummer: 21860-03-7