1-tert-Butyl-3-ethylbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B20325.14 B20325.06
B20325.14EA 195 EUR
B20325.14 B20325.06
1-tert-Butyl-3-ethylbenzol ≥98%
1-tert-Butyl-3-ethylbenzol
Purity: 98% CAS No.: 14411-56-4 Molecular Formula: C12H18 Formula Weight: 162.27 Odour: Mild Boiling Point: 205° MDL No.: MFCD00060845
Formel: C₁₂H₁₈
Molecular Weight: 162.27 g/mol
Siedepunkt: 205 °C
Dichte: 0.86
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060845
CAS-Nummer: 14411-56-4