5,7-Dichlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6979-1G
HC-6979-5G
COBBHC-6979-1GEA
149
EUR
COBBHC-6979-1G
COBBHC-6979-5G
5,7-Dichlorchinolin
5,7-Dichloroquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N Molecular Weight: 198,0500 g/mol |
MDL:
MFCD11504933 CAS-Nummer: 4964-77-6 |