6,8-Dichlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6914-5G
HC-6914-1G
COBBHC-6914-5GEA
864
EUR
COBBHC-6914-5G
COBBHC-6914-1G
6,8-Dichlorchinolin
6,8-Dichloroquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N |
MDL:
MFCD00040711 CAS-Nummer: 703-66-2 |