8-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Lieferant: FLUOROCHEM
007675-1G 007675-5G
FLUO007675-1GEA 72.9 EUR
FLUO007675-1G FLUO007675-5G
8-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
8-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel: C₁₀H₆F₃NO
MDL: MFCD00134577
CAS-Nummer: 23779-96-6
EINECS: 245-879-3