6-Acetamido-3-chlor-2-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-8024-1G
PY-8024-5G
COBBPY-8024-1GEA
0
EUR
COBBPY-8024-1G
COBBPY-8024-5G
6-Acetamido-3-chlor-2-methylpyridin
6-Acetamido-3-chlor-2-methylpyridin
Formel:
C₈H₉ClN₂O |
MDL:
MFCD08713015 CAS-Nummer: 160115-16-2 |