2-Acetylamino-4-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: N-(4-Methyl-2-pyridyl)acetamide, N-(4-Methylpyridin-2-yl)acetamide, 2-Acetamido-4-picoline, 2-Acetamido-4-methylpyridine
CA-4089-5G CA-4089-25G CA-4089-1G
COBBCA-4089-5GEA 102 EUR
COBBCA-4089-5G COBBCA-4089-25G COBBCA-4089-1G
2-Acetylamino-4-methylpyridin
2-Acetylamino-4-methylpyridin
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150.1778 g/mol
MDL: MFCD00234432
CAS-Nummer: 5327-32-2