Cyclobutyl-methylketon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Acetylcyclobutane, Ketone cyclobutyl methyl, 1-Cyclobutylethan-1-one, 1-Cyclobutylethanone, Cyclobutyl Methyl Ketone
L03521.03 L03521.06
L03521.03EA 41.4 EUR
L03521.03 L03521.06
Cyclobutyl-methylketon ≥97%
Cyclobutyl-methylketon
Purity: 97% CAS No.: 3019-25-8 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 134-135° Beilstein Reference: 1924022 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00037148
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98,15 g/mol
Siedepunkt: 134…135 °C
Dichte: 0,900
Flammpunkt: 28 °C (82 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037148
CAS-Nummer: 3019-25-8
EINECS: 221-163-6
ADR: 3,III