4-Chlor-1-methylpiperidin Hydrochlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L05699.14
L05699.22
L05699.14EA
23.4
EUR
L05699.14
L05699.22
4-Chlor-1-methylpiperidin Hydrochlorid ≥97%
4-Chlor-1-methylpiperidin Hydrochlorid
Purity: 97%
CAS No.: 5382-23-0
Molecular Formula: C6H12ClN.HCl
Formula Weight: 170.08
Melting Point: 159-166°
Beilstein Reference: 3677071
Formel:
C₆H₁₃Cl₂N Schmelzpunkt: 159…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012834 CAS-Nummer: 5382-23-0 EINECS: 226-375-2 |