Cer(IV)sulfat Hydrat ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11323.22
11323.36
11323.22EA
180
EUR
11323.22
11323.36
Cer(IV)sulfat Hydrat ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Cer(IV)sulfat Hydrat
Purity: 99%
CAS No.: 95838-16-7
Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O
Formula Weight: 332.24(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.01
Melting Point: 195° dec.
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149427
Formel:
CeO₈S₂·H₂O Schmelzpunkt: 195 °C (Zersetzung) Dichte: 3,01 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149427 CAS-Nummer: 95838-16-7 EINECS: 237-029-5 ADR: 5.1,III |