Diethoxymethylsilan 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethoxy(methyl)silane
A10153.06 A10153.09 A10153.18
A10153.06EA 38.2 EUR
A10153.06 A10153.09 A10153.18
Diethoxymethylsilan 96%
Diethoxymethylsilan
Purity: 96% CAS No.: 2031-62-1 Molecular Formula: C5H14O2Si Formula Weight: 134.25 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.3760 Boiling Point: 94-95° Beilstein Reference: 1733975 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00026749
Formel: C₅H₁₄O₂Si
Molecular Weight: 134,25 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C
Dichte: 0,840
Flammpunkt: 10 °C (50 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026749
CAS-Nummer: 2031-62-1
EINECS: 217-982-3
ADR: 3,II