Diethoxymethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Diethoxy(methyl)silane
SILS11225.10
SILS11225.50
SILS11225.100
SILNSILS11225.10EA
0
EUR
SILNSILS11225.10
SILNSILS11225.50
SILNSILS11225.100
Diethoxymethylsilan
Diethoxymethylsilan
Formel:
C₅H₁₄O₂Si Molecular Weight: 134,25 g/mol |
MDL:
MFCD00026749 CAS-Nummer: 2031-62-1 EINECS: 217-982-3 |