Diethoxymethylvinylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethoxy(methyl)(vinyl)silane
L14224.22 L14224.14
L14224.22EA 207 EUR
L14224.22 L14224.14
Diethoxymethylvinylsilan ≥97%
Diethoxymethylvinylsilan
Purity: 97% CAS No.: 5507-44-8 Molecular Formula: C7H16O2Si Formula Weight: 160.29 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.400 Boiling Point: 133-134° Beilstein Reference: 970124 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009067
Formel: C₇H₁₆O₂Si
Molecular Weight: 160,29 g/mol
Siedepunkt: 133…134 °C
Dichte: 0,858
Flammpunkt: 17 °C (62 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009067
CAS-Nummer: 5507-44-8
EINECS: 226-850-4
ADR: 3,II