Diethoxymethylvinylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Diethoxy(methyl)(vinyl)silane
SILS21825.5
SILS21825.25
SILS21825.100
SILNSILS21825.5EA
0
EUR
SILNSILS21825.5
SILNSILS21825.25
SILNSILS21825.100
Diethoxymethylvinylsilan
Diethoxymethylvinylsilan
Formel:
C₇H₁₆O₂Si Molecular Weight: 160,29 g/mol |
MDL:
MFCD00009067 CAS-Nummer: 5507-44-8 EINECS: 226-850-4 |