1-Aminopiperidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L14078.06 L14078.14 L14078.22
L14078.06EA 52.7 EUR
L14078.06 L14078.14 L14078.22
1-Aminopiperidin 97%
1-Aminopiperidin
Purity: 97% CAS No.: 2213-43-6 Molecular Formula: C5H12N2 Formula Weight: 100.16 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 145-147° Beilstein Reference: 383565 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00006489
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 145…147 °C
Dichte: 0.928
Flammpunkt: 36 °C (96 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006489
CAS-Nummer: 2213-43-6
EINECS: 218-666-8
ADR: 3 III