2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
269131-10G
269131-50G
SIAL269131-10GEA
55.8
EUR
SIAL269131-10G
SIAL269131-50G
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan, Sigma-Aldrich®
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan
Formel:
C₆H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 195,06 g/mol |
MDL:
MFCD00006567 CAS-Nummer: 33884-43-4 EINECS: 251-716-7 |