1-(3-Brom-4-methylphenyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2493-5G HC-2493-1G
COBBHC-2493-5GEA 303 EUR
COBBHC-2493-5G COBBHC-2493-1G
1-(3-Brom-4-methylphenyl)piperidin
1-(3-Brom-4-methylphenyl)piperidin
Formel: C₁₂H₁₆BrN
MDL: MFCD11855915
CAS-Nummer: 761001-65-4