2-Brom-4'-(1-piperidinyl)acetophenon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-(Piperidin-1-yl)phenacyl bromide
OT-0493-5G OT-0493-1G
COBBOT-0493-5GEA 451 EUR
COBBOT-0493-5G COBBOT-0493-1G
2-Brom-4'-(1-piperidinyl)acetophenon
2-Brom-4'-(1-piperidinyl)acetophenon
Formel: C₁₃H₁₆BrNO
MDL: MFCD06808683
CAS-Nummer: 210832-84-1