1-(3,4-Dichlorphenyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6388-5G
HC-6388-1G
COBBHC-6388-5GEA
303
EUR
COBBHC-6388-5G
COBBHC-6388-1G
1-(3,4-Dichlorphenyl)pyrrolidin
1-(3,4-Dichlorphenyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₀H₁₁Cl₂N Molecular Weight: 216.1 g/mol |
MDL:
MFCD09878388 CAS-Nummer: 957065-92-8 |