1-(3-Chlor-2-methylphenyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6489-5G HC-6489-1G
COBBHC-6489-5GEA 451 EUR
COBBHC-6489-5G COBBHC-6489-1G
1-(3-Chlor-2-methylphenyl)piperidin
1-(3-Chlor-2-methylphenyl)piperidin
Formel: C₁₂H₁₆ClN
MDL: MFCD09972164
CAS-Nummer: 1020253-08-0