1-(3-Chlor-4-methylphenyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6384-5G HC-6384-1G
COBBHC-6384-5GEA 149 EUR
COBBHC-6384-5G COBBHC-6384-1G
1-(3-Chlor-4-methylphenyl)piperidin
1-(3-Chlor-4-methylphenyl)piperidin
Formel: C₁₂H₁₆ClN
MDL: MFCD09878387
CAS-Nummer: 1000339-31-0